Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Økonomi prøve skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
8 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af slagfast polystyren, FDA-kvalitet og steriliseret ved gamma-bestråling
- Leveres med flad bund for at tillade brug som vejebåd
- Fås i hvid farve
- Fås i individuelle pakker til engangsbrug
- Inkluderer certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller væsker, giver holdbarhed og stivhed ved prøvetagning af pakket pulver |
| Inkluderer | Certifikat for behandling til sterilisering |
| Vis mere |