Få mere at vide
Bel Art™ Pladsbesparende ekssikkator
Artikelnummer. 11882722
Skift visning
Volumen (engelsk):
0,09 cu. ft.
0,20 cu. ft.
0,31 cu. ft.
Maks. Frigang over plade:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diameter (metrisk) Indvendig:
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Maks. Frigang over plade Diameter (metrisk) Indvendig
11882722 0,31 cu. ft. 19,7 cm 24 cm
11872722 0,20 cu. ft. 15,7 cm 19,7 cm
11862722 0,09 cu. ft. 12,1 cm 14,9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11882722 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420320000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til tør opbevaring og beskyttelse af fugtfølsomme produkter.
  • Stærk og brudsikker med ekstra tunge vægge
  • Flad kuppel, klar polycarbonat top maksimerer indvendige afstande og giver større indvendig volumen
  • Stor ribbet knop for let løft af top
  • Inkluderer 0,32 cm (0,125 tommer) tyk perforeret plade
  • Engangs- eller genanvendeligt tørremiddel kan placeres på eller under perforeret plade
  • Neopren O-ring sikrer tæt forsegling til 0 °C uden behov for fedt
  • Hvid polypropylenbund understøtter glødedigler på High Heat Minerit HD keramiske ekssikkatorplader
Tekniske data
Farve Klar med hvid
Skab stil Top Loading
Materiale Polypropylen, polycarbonat
Produkttype Eksikkator
Til brug med (applikation) Brug med engangs- eller genanvendeligt tørremiddel, giver maksimal indvendig afstand til mere eller større indhold uden yderligere at trænge bordpladen, bruges til at konservere tyndtlagskromatografiplader, tørrede materialer
Maks. Frigang over plade 19,7 cm
Volumen (engelsk) 0,31 cu. ft.
Højde (engelsk) 12.25''
Højde (metrisk) 31.1 cm
Diameter (engelsk) Indre 9,43 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 10,75 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 24 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 27.3 cm