Få mere at vide
Bel Art™ Pladsbesparende ekssikkator
Artikelnummer. 11862722
Skift visning
Volumen (engelsk):
0,09 cu. ft.
0,20 cu. ft.
0,31 cu. ft.
Maks. Frigang over plade:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diameter (metrisk) Indvendig:
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Maks. Frigang over plade Diameter (metrisk) Indvendig
11862722 0,09 cu. ft. 12,1 cm 14,9 cm
11872722 0,20 cu. ft. 15,7 cm 19,7 cm
11882722 0,31 cu. ft. 19,7 cm 24 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11862722 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420300000
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til tør opbevaring og beskyttelse af fugtfølsomme produkter.
  • Stærk og brudsikker med ekstra tunge vægge
  • Flad kuppel, klar polycarbonat top maksimerer indvendige afstande og giver større indvendig volumen
  • Stor ribbet knop for let løft af top
  • Inkluderer 0,32 cm (0,125 tommer) tyk perforeret plade
  • Engangs- eller genanvendeligt tørremiddel kan placeres på eller under perforeret plade
  • Neopren O-ring sikrer tæt forsegling til 0 °C uden behov for fedt
  • Hvid polypropylenbund understøtter glødedigler på High Heat Minerit HD keramiske ekssikkatorplader
Tekniske data
Oversigt Stærk, brudsikker
Skab stil Top Loading
Materiale Polypropylen, polycarbonat
Produkttype Eksikkator
Inkluderer 0,32 cm tyk perforeret plade og neopren O-ring
Maks. Frigang over plade 12,1 cm
Model- Pladsbesparende ekssikkator
Volumen (engelsk) 0,09 cu. ft.
Højde (metrisk) 20.6 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 14,9 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 17,1 cm flange