Få mere at vide
Bel Art™ Secador™ Standard ekssikkatorskab, 4.0 vandrette modeller med to hylder
Beskrivelse
- Attraktivt design og robust konstruktion af Secador linje af ekssikkatorskabe sikrer nem og pålidelig opbevaring af fugt og lysfølsomme produkter.
- Durastar™ co-polyester konstruktion blokerer 99% af UV-lyset og modstår pletter, revner og kemisk angreb.
- Ravfarvede modeller reducerer synlig lysgennemtrængning med over 50 %, hvilket gør dem til fremragende valg til opbevaring af lysfølsomme materialer som reagenser, analytiske standarder og undersøgelsesforbindelser.
- Store døre maksimerer adgangen til det indvendige rum og har et patenteret forseglingsdesign, fanelåse og sikkerhedsløkker til en hængelås eller manipulationssikre forseglinger.
- Perforerede hylder letter cirkulationen af tør luft; Plads til tørremiddel under nederste hylde.
- Hygrometer, der er let at se, er placeret i dørens front.
- 4.0 horisontal har et bredere fodaftryk, lavere højde og nedtrækbar ovndør.
- US patenter: 6.834.920; 7.318.630 og D474.626.
- Secador 1,0: 0,74 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 in. H
- Secador 2,0: 1,16 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
- Secador 3,0: 1,55 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in. H
- Secador 4,0: 1,87 cu. ft. indre volumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Ordreinfo
Udskiftningshylder fås: Udskiftningshylde til vandrette 4.0 skabe, Mfr. nr. 420740001 eller erstatningshylde til lodrette 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 skabe, Mfr. nr. 420741001. Brug med tørremiddelpatroner Mfr. nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Skab stil | Vandret |
| Materiale | Copolyester |
| Produkttype | Eksikkator |
| Dør stil | Bundhængslet og tætnet |
| Til brug med (applikation) | Nem og pålidelig opbevaring af fugt- og lysfølsomme produkter, blokerer 99 % UV-lys, bruges sammen med engangs- eller genanvendeligt tørremiddel 420450250 |
| Inkluderer | Bærehåndtag, 2 låse og løkker til hængelås eller manipulationssikre forseglinger, dørmonteret hygrometer |
| Model- | 4.0 |
| Antal hylder | 2 |
| Vis mere |