Få mere at vide
Bel-Art™ Skrabere, hård højdensitetspolyethylen
Artikelnummer. p-8397022 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) håndtag:
25 cm
91 cm
183 cm
Artikelnummer. 10666351
Brand: Bel-Art™ F368320000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glatte, kemikalieresistente skrabere, der er nyttige til at fjerne rester fra filtre, rense beholdere, blande og fordele faste stoffer i væsker, sprede pastaer over store områder
  • Støbt af HDPE plast
  • Klinge tilspidser fra 9,5 mm (0,375 tommer) ned til en mejselkant
  • Den øvre ende strækker sig ind i et sekskantet skaft 35 mm (1.375 in.) bred
Tekniske data
Produkttype Glat skraber
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 72 tommer.
Længde (metrisk) 15.2 cm
Længde (metrisk) håndtag 183 cm
Materiale HDPE
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm