Få mere at vide
Bel-Art™ Skrabere, hård højdensitetspolyethylen
Artikelnummer. 10470591
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
25 cm
91 cm
183 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag
10470591 25 cm
10666351 183 cm
10750851 91 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470591 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F368300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 DKK
    553.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.43 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Glatte, kemikalieresistente skrabere, der er nyttige til at fjerne rester fra filtre, rense beholdere, blande og fordele faste stoffer i væsker, sprede pastaer over store områder
  • Støbt af HDPE plast
  • Klinge tilspidser fra 9,5 mm (0,375 tommer) ned til en mejselkant
  • Den øvre ende strækker sig ind i et sekskantet skaft 35 mm (1.375 in.) bred
Tekniske data
Produkttype Glat skraber
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Længde (engelsk) Håndtag 10 tommer
Længde (metrisk) håndtag 25 cm
Materiale HDPE