Få mere at vide
Bel Art™ Rund blyring kolbevægte med Vikem™ Vinyl belægning
Artikelnummer. p-2380109 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1,69 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
2,9 tommer.
Vægt (engelsk):
0,15 pund
Artikelnummer. 10202541
Brand: Bel Art™ F183070005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter og stabiliserer dyre glasvarer. Rund blyring kolbevægte med Vikem™ Vinylcoating reducerer flydende, brud og kemikaliespild.
  • Stabiliser glasvarer nedsænket i vandbade; reducerer flydende, brud og kemikaliespild
  • Klar rød Vikem vinyl belægning
  • Kemikalieresistent
  • Vil ikke ridse kolber
Tekniske data
Produkttype Blyring kolbe vægt
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Holder Kolber (125 til 500 ml)
Materiale Vinylbelagt bly
Stillinger 1
Form Ring
Hylder Ingen
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Erlenmeyer-stil ligehalsede kolber
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 76 mm
Højde (metrisk) 33 mm
Diameter (engelsk) Indre 1,69 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 2,9 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7.6 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.3 cm
Vægt (engelsk) 0,15 pund
Vægt (metrisk) 237 g