Få mere at vide
Bel Art™ Rund blyring kolbevægte med Vikem™ Vinyl belægning
Artikelnummer. 10202541
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1,69 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
2,9 tommer.
Vægt (engelsk):
0,15 pund
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Vægt (engelsk)
10202541 1,69 tommer. 2,9 tommer. 0,15 pund
1 options
Artikelnummer. 10202541 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F183070005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.66 DKK
    269.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.11 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Beskytter og stabiliserer dyre glasvarer. Rund blyring kolbevægte med Vikem™ Vinylcoating reducerer flydende, brud og kemikaliespild.
  • Stabiliser glasvarer nedsænket i vandbade; reducerer flydende, brud og kemikaliespild
  • Klar rød Vikem vinyl belægning
  • Kemikalieresistent
  • Vil ikke ridse kolber
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Holder Kolber (125 til 500 ml)
Materiale Vinylbelagt bly
Stillinger 1
Form Ring
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Erlenmeyer-stil ligehalsede kolber
Længde (metrisk) 76 mm
Diameter (engelsk) Indre 1,69 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 2,9 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7.6 cm
Vægt (engelsk) 0,15 pund
Vægt (metrisk) 237 g
Produkttype Blyring kolbe vægt
Diameter (metrisk) Indvendig 4.3 cm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 33 mm
Bredde (metrisk) 76 mm