Få mere at vide
Bel-Art™ Roto-Flo™ Polystyren flowindikator
Artikelnummer. 11392214
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Målerør
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
11392214 Målerør
1 options
Artikelnummer. 11392214 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H199370003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    160.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.49 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Flowindikator med grønne skovlhjul går med strømmen
  • Passer til 7,9 til 11 mm (0,31 x 0,43 in.) ID slange
  • Piggeforsynede rørender
Tekniske data
Spænding 0/1 V
Til brug med (udstyr) Målerør
Type Flowindikator