Få mere at vide
Bel-Art™ Riteflow™ Monterede flowmålere
Artikelnummer. p-179325 Shop alle SP Scienceware produkter
Gas type:
Ætsende, ikke-ætsende gasser
Længde (metrisk):
65 mm
Ventil:
Delrin i rustfrit stål
Rørstørrelse:
3
Gasformig flussyre kan beskadige glasset.
Artikelnummer. 17840126
Brand: Bel-Art™ H404060015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gasformig flussyre kan beskadige glasset.
Indeholder
Målerør monteret i et aluminiumshus, en integreret kontrolventil og to flydere (et glas og et rustfrit stål; undtagen størrelse 5, som inkluderer et glas og en Carboloy™ ).
Til ætsende og ikke-ætsende væsker og gasser
Nyttige måleforhold er 10:1 eller bedre. Alle flowmålere undtagen størrelse 1 kan bruges med dobbeltflyderkombinationer for at øge måling til 20:1. Trykfaldet er ubetydeligt. Flowområder er lineære; lave differenstryk er uafhængige af flowhastighedsændringer.
  • Tungvæggede borosilikatglasrør med smeltede keramiske vægte er stødbestandige og kemisk inerte
  • Kan bruges med næsten enhver ætsende eller ikke-ætsende gas eller væske
  • Nøjagtig over en lang række gas- og væskestrømningshastigheder: fra 0,03 til 1812 ml/min. for vand og fra 2,5 til 60.888 ml/min. for luft
  • Præcis til inde± 2% af fuld skala, med repeterbarhed på± 0,25 % af fuld skala
  • Kalibreringsskemaer for luft og vand er inkluderet; diagrammer for andre gasser og væsker er tilgængelige fra Bel-Art™ på forespørgsel uden beregning
Modeller med aluminium krop har 1/8 hun NPT tilslutninger med plastslangemodhager til slanger med 5/16 til 3/8 tommer. Indre dia. (8 x 9,5 mm) PTFE-husenheder har 3/8 tommer. ydre dia. (9,5 mm) glasrør forlængere.
Ordreinfo
Den samlede huslængde er 10,5 tommer. (27 cm). Længde med nivelleringsbund er 12 tommer. (31 cm). Bestil nivelleringsbundsæt (11-163-80) separat nedenfor.
Tekniske data
Type Flowmåler
Nøjagtighed ±2 % (fuld skala)
Luftstrømshastighed 13,10 til 202,10 ml/min
Etui materiale Aluminium
Flydemateriale Glas, rustfrit stål
Gas type Ætsende, ikke-ætsende gasser
Trykvurdering 200 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Flowhastighedsområde Glas: 1,6 til 53,5 mL/min., Rustfrit stål: 5,4 til 130,4 mL/min.
Længde (metrisk) 65 mm
Materiale Aluminum
Rørforbindelsesmateriale Plast
Temperatur (metrisk) 121 °C
Rørstørrelse 3
Ventil Delrin i rustfrit stål