Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges
Artikelnummer. 11867913
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,5 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11867913 10 cm Pakke med 6
10576384 6,5 cm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11867913 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420480100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Use anywhere dessiccation is needed, including analytical balance cases and precision laboratory instruments. SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges fit Space Saver desiccators, in addition to other plastic desiccators of similar size.
  • Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
  • Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
  • Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
  • Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
  • For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
  • Individually foil sealed
  • Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Ordreinfo
Fits Bel-Art Space Saver Desiccator (Mfr. No. 420320000) and other desiccators of similar size.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 10 cm
Produkttype Desiccant Cartridge
Materiale Aluminum
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Use analytical balance cases and precision laboratory instruments
Diameter (engelsk) Ydre 3.93 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disposable Desiccant Cartridge
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride