Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges
Beskrivelse
- Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
- Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
- Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
- Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
- For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
- Individually foil sealed
- Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Ordreinfo
Fits Bel-Art Space Saver Desiccator (Mfr. No. 420320000) and other desiccators of similar size.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,5 cm |
| Produkttype | Desiccant Cartridge |
| Materiale | Aluminum |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | Use analytical balance cases and precision laboratory instruments |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2.55 in. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Disposable Desiccant Cartridge
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride