Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Genanvendelige polypropylen-skeler
Artikelnummer. 11791485 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
75 mL
125 mL
Længde (metrisk) håndtag:
4.8 cm
12.7 cm
Dimensioner (L x B):
14.1 x 4.4 x 2.7 cm
20.5 x 4.1 x 2.9 cm
22.1 x 5.1 x 3.3 cm
Product Code. 11791485
Brand: Bel-Art™ F367480000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet til at hente prøver fra en større kilde. SP Scienceware™ Genanvendelige polypropylenskoper er et værdifuldt multifunktionelt laboratorieværktøj.
  • Stiv form scoop
  • Flad bund holder skeerne oprejst, når de er fyldte eller tomme
  • Kan bruges som vejebåd
  • Fremstillet af polypropylen
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Overholder FDA-reglerne for fødevarekontakt
  • Kapacitet/volumener er estimeret og er ikke beregnet til at tage nøjagtige prøvevægte/volumener
  • Angivne volumener repræsenterer typiske samleprøver
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,02 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Gennemskinnelig
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Genanvendelig
Produkttype Kemi Scoop
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Designet til at forblive oprejst, når de er fyldte eller tomme, så de kan bruges som vejebåde eller placeres på en flad overflade for at lette prøveopsamling og dispensering
Længde (engelsk) 8,06 tommer.
Bredde (engelsk) 1,62 tommer.
Bredde (metrisk) 4.1 cm
Dimensioner (L x B) 20.5 x 4.1 x 2.9 cm
Længde (engelsk) Håndtag 5 tommer
Længde (metrisk) håndtag 12.7 cm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 20.5 cm