Få mere at vide
Bel-Art™ Udskiftning af pennetip til kolonitæller
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De sorte tuschspidser med lang levetid fungerer på plastik eller glas og er olie- og vandafvisende
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Erstatningspennspids |
| Display Type | LCD |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 4.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 1.9cm |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtig prøveoptælling, perfekt til plast- og glasoverflader |
| Til brug med (udstyr) | Scienceware™ Elektronisk kolonitæller, F378620002 |