Få mere at vide
Bel-Art™ Udskiftning af pennetip til kolonitæller
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- The long life, black marker tips work on plastic or glass and are oil and water resistant
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Replacement Pen Tip |
| Display Type | None |
| Farve | Rød |
| Højde (engelsk) | 0.75 in. |
| Højde (metrisk) | 1.9cm |
| Længde (engelsk) | 1.8 in. |
| Længde (metrisk) | 4.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 0.75 in. |
| Bredde (metrisk) | 1.9cm |
| Til brug med (applikation) | Accurate sample counting, perfect for Plastic and Glass surfaces |
| Vis mere |