Få mere at vide
Bel-Art™ Udskiftning af pennetip til kolonitæller
Artikelnummer. 10414742
Skift visning
Farve:
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10414742 Sort -
12366417 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414742 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H378620100
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningspennspidser passer Scienceware Kolonitæller Kat. nr. 07910018.
  • De sorte tuschspidser med lang levetid fungerer på plastik eller glas og er olie- og vandafvisende
Tekniske data
Produkttype Erstatningspennspids
Display Type LCD
Farve Sort
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Længde (metrisk) 4.6 cm
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 1.9cm
Til brug med (applikation) Nøjagtig prøveoptælling, perfekt til plast- og glasoverflader
Til brug med (udstyr) Scienceware™ Elektronisk kolonitæller, F378620002