Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Hurtig trykventil (QPV) 5 mm OD NMR prøverør
Artikelnummer. 15318868
Skift visning
Længde (metrisk):
177,8 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15318868 177,8 mm
1 options
På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da en lille ridse på glasoverfladen vil sænke trækstyrken betydeligt. Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold
Artikelnummer. 15318868 Leverandør Wilmad-LabGlass™ Leverandørnr. 663060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1262.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.81 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 23-02-2027
På grund af glassets natur bør der udvises ekstrem forsigtighed ved brug ved forhøjet eller reduceret tryk, da en lille ridse på glasoverfladen vil sænke trækstyrken betydeligt. Der bør altid anvendes passende sikkerhedsafskærmning, når der arbejdes under disse forhold
Indeholder
Glasrør, stempel og vakuumadapter
Lavtryks-/vakuumrør (LPV) ideel til anaerobe og gastætte NMR-eksperimenter og tilbyder en bekvem flammefri tætningsløsning til luftfølsomme eller flygtige væskeprøver
  • Robust tætningssystem tillader trykopbygning inde i prøven
  • Fedtfri PTFE-stempel giver en 100% forureningsfri forsegling
  • Redesignet med en 4x større tætningsflade, der eliminerer lækager og øger levetiden betydeligt sammenlignet med traditionelle J-Young-rør sammenlignet med traditionelle J-Young-rør
  • Aksialsymmetrisk design garanterer anvendelse i spineksperimenter
Tekniske data
Camber (metrisk) 6μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Længde (metrisk) 177,8 mm
Materiale Glas (Type 1, Klasse A)
Produkttype Højpræcisions NMR prøverør
Oversigt Medium Wall Precision Quick Pressure Valve NMR prøverør
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Feltstyrke 300 MHz
Længde (engelsk) 7 tommer
Model- 524-QPV-7