Få mere at vide
Bel Art™ Steriliserende bakkedæksler af polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
19 x 10,5 x 1 tommer.
20,3 x 15,5 x 1 tommer.
Beskrivelse
- Korrosionssikker polypropylen
- Afrundede hjørner for nem rengøring og glatte, tilspidsede sider til stabling.
- Dæksler er 3,2 mm (0,125 tommer) tyk med en 25,4 mm (1 tommer) nederdel, der sidder tæt over kanten af bakken
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 20,3 x 15,5 x 1 tommer. |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 2.54 cm |
| Længde (metrisk) | 53.3 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Bakkedæksel |
| Bredde (metrisk) | 39.4 cm |
| Til brug med | Dæksel passer til 18L steriliseringsbakke, Mfr. Ingen. H162640000 |
| Længde (engelsk) | 20,3 tommer. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur