Få mere at vide
Bel Art™ Steriliserende bakkedæksler af polypropylen
Artikelnummer. 15584284 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
19 x 10,5 x 1 tommer.
20,3 x 15,5 x 1 tommer.
Artikelnummer. 15584284
Brand: Bel Art™ H162610000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korrosionssikre polypropylen plastbakker og låg (sælges separat). Bel Art™ Steriliseringsbakker i polypropylen har afrundede hjørner for nem rengøring og glatte, tilspidsede sider til stabling.
  • Korrosionssikker polypropylen
  • Afrundede hjørner for nem rengøring og glatte, tilspidsede sider til stabling.
  • Dæksler er 3,2 mm (0,125 tommer) tyk med en 25,4 mm (1 tommer) nederdel, der sidder tæt over kanten af bakken
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13 L
Dimensioner (L x B x H) 19 x 10,5 x 1 tommer.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 2.54 cm
Længde (metrisk) 48.3 cm
Materiale Polypropylen
Type Bakkedæksel
Bredde (metrisk) 26.7 cm
Til brug med Dæksel passer til 13L steriliseringsbakke, Mfr. Ingen. H162620000
Længde (engelsk) 19 tommer
Højde (engelsk) 1 tomme
Form Rektangulær
Tykkelse 3.2 mm
Bredde (engelsk) 10,5 tommer