Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprøvetagningsrør af polypropylen
Artikelnummer. 13576940
Skift visning
Længde (metrisk):
28,57 cm
31,75 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
13576940 28,57 cm
10404311 31,75 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13576940 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F199550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1038.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.04 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Polypropylengasprøveudtagningspærer har polypropylenstophaner med fritdrejning Teflon™ PTFE stik
  • Enderne accepterer 6,4 til 9,5 mm (0,25 til 3/8 in.) ID slange.
  • Rørets krop er 5,1 cm (2 tommer) ydre dia. x22,2 cm (8,75 tommer) lang
  • Stophaner er 6,4 cm (2,5 tommer) lang.
  • Maksimalt anbefalet tryk er 15 psi
  • 10-922-5 har 4 mm lige boring stophane i den ene ende og silikonegummi septum monteret i skruefitting i den anden ende; septum kan modstå flere injektioner
  • Seks septa inkluderet
  • Samlet længde 29 cm (12 tommer)
  • 10-922 har en stophane på 4 mm lige boring i hver ende
  • Samlet længde 32 cm (12,5 tommer)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Materiale Polypropylen
Type Gasprøvetagningspære
Inkluderer 0,4 cm lige boring, 2,5 tommer. L stophane med fritdrejning Teflon™ PTFE-propper i den ene ende og silikonegummiseptum monteret i skruefitting i den anden ende, 6 septa
Diameter (engelsk) Indvendig slange 0,25 til 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig slange 0,64 til 0,95 cm
Længde (engelsk) 11,25''
Længde (metrisk) 28,57 cm
Teflon™ er et registreret varemærke tilhørende Chemours Company FC LLC brugt under licens af Bel-Arts Products, Inc.