Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasprøvetagningsrør af polypropylen
Artikelnummer. 10404311
Skift visning
Længde (metrisk):
28,57 cm
31,75 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10404311 31,75 cm
13576940 28,57 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404311 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F199530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    909.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 175.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Polypropylengasprøveudtagningspærer har polypropylenstophaner med fritdrejning Teflon™ PTFE stik
  • Enderne accepterer 6,4 til 9,5 mm (0,25 til 3/8 in.) ID slange.
  • Rørets krop er 5,1 cm (2 tommer) ydre dia. x22,2 cm (8,75 tommer) lang
  • Stophaner er 6,4 cm (2,5 tommer) lang.
  • Maksimalt anbefalet tryk er 15 psi
  • 10-922 har en stophane på 4 mm lige boring i hver ende
  • Samlet længde 32 cm (12,5 tommer)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Materiale Polypropylen
Type Gasprøvetagningspære
Inkluderer 4 mm lige boring, 2,5 tommer. L stophaner med fritdrejning Teflon™ PTFE stik i hver ende
Diameter (engelsk) Indvendig slange 0,25 til 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig slange 0,64 til 0,95 cm
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 31,75 cm
Teflon™ er et registreret varemærke tilhørende Chemours Company FC LLC brugt under licens af Bel-Arts Products, Inc.