Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbare reagensglasstativer
Artikelnummer. 12652966 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Stillinger:
21
24
40
60
90
Artikelnummer. 12652966
Brand: Bel Art™ F187470004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
  • Velegnet til brug i og uden for vandbadet for at opfylde kravene til daglig laboratoriebrug
  • Tyngre end vand, så stativet forbliver stabilt, når det er nedsænket, selv når det rystes
  • Opbevares fladt for at spare plads, men samles hurtigt og nemt
  • Har gitter med nummererede rækker og bogstaver til identifikation af rør
  • Sammenlåsende fødder gør det nemt at stable
  • Robust polypropylen kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Runde stativer passer ind i 1000 ml bægerglas og inkluderer aftageligt, snap-on håndtag for nem genfinding
  • De rektangulære stativer måler 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tommer) og har endeplader til mærkning
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 3 x 7
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (25 til 30 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 21
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tommer. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Længde (metrisk) 24.59 cm
Længde (engelsk) 9,68 tommer.
Bredde (metrisk) 10.4 cm
Bredde (engelsk) 4,09 tommer.
Højde (metrisk) 6.4 cm
Højde (engelsk) 2,51 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm