Beskrivelse
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
- Velegnet til brug i og uden for vandbadet for at opfylde kravene til daglig laboratoriebrug
- Tyngre end vand, så stativet forbliver stabilt, når det er nedsænket, selv når det rystes
- Opbevares fladt for at spare plads, men samles hurtigt og nemt
- Har gitter med nummererede rækker og bogstaver til identifikation af rør
- Sammenlåsende fødder gør det nemt at stable
- Robust polypropylen kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
- Runde stativer passer ind i 1000 ml bægerglas og inkluderer aftageligt, snap-on håndtag for nem genfinding
- De rektangulære stativer måler 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tommer) og har endeplader til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (20 til 25 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,68 x 4,09 x 2,51 tommer. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm) |
| Længde (metrisk) | 24.59 cm |
| Vis mere |