Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbare reagensglasstativer
Artikelnummer. 10646195 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Stillinger:
21
24
40
60
90
Artikelnummer. 10646195
Brand: Bel Art™ F187450000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
  • Velegnet til brug i og uden for vandbadet for at opfylde kravene til daglig laboratoriebrug
  • Tyngre end vand, så stativet forbliver stabilt, når det er nedsænket, selv når det rystes
  • Opbevares fladt for at spare plads, men samles hurtigt og nemt
  • Har gitter med nummererede rækker og bogstaver til identifikation af rør
  • Sammenlåsende fødder gør det nemt at stable
  • Robust polypropylen kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Runde stativer passer ind i 1000 ml bægerglas og inkluderer aftageligt, snap-on håndtag for nem genfinding
  • De rektangulære stativer måler 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tommer) og har endeplader til mærkning
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 6 x 15
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (10 til 13 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 90
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tommer. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Længde (metrisk) 24.59 cm
Længde (engelsk) 9,68 tommer.
Bredde (metrisk) 10.4 cm
Bredde (engelsk) 4,09 tommer.
Højde (metrisk) 6.4 cm
Højde (engelsk) 2,51 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 13 mm