Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbare reagensglasstativer
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
Brand:  Bel Art™ F18746-0000
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10646005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    201.47 DKK / Hver
    Spare 15.53 DKK
    7% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
  • Velegnet til brug i og uden for vandbadet for at opfylde kravene til daglig laboratoriebrug
  • Tyngre end vand, så stativet forbliver stabilt, når det er nedsænket, selv når det rystes
  • Opbevares fladt for at spare plads, men samles hurtigt og nemt
  • Har gitter med nummererede rækker og bogstaver til identifikation af rør
  • Sammenlåsende fødder gør det nemt at stable
  • Robust polypropylen kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Runde stativer passer ind i 1000 ml bægerglas og inkluderer aftageligt, snap-on håndtag for nem genfinding
  • De rektangulære stativer måler 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tommer) og har endeplader til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
Rørstativ
Autoklaverbar
10 til 13 mm rør
90
3 niveauer
Ikke steril
24.59 cm
10.4 cm
6.4 cm
13 mm
6 x 15
Rød
Polypropylen
Rektangulær
Ja
9,68 x 4,09 x 2,51 tommer. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
9,68 tommer.
4,09 tommer.
2,51 tommer.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbare reagensglasstativer > Rød; 13 mm rør; 90 pladser; Rektangulær