Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbare reagensglasstativer
Artikelnummer. 10504904
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Stillinger:
21
24
40
60
90
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Stillinger
10504904 Hvid 21
10378084 Blå 40
10646195 Hvid 90
15191395 Rød 24
15254453 Rød 60
15244453 Blå 60
10625455 Hvid 40
10646005 Rød 90
10476349 Hvid 60
11328643 Rød 21
10206684 Blå 90
12652966 Blå 21
11388633 Hvid 24
12662966 Rød 40
10227263 Blå 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10504904 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F187450004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    190.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.62 DKK
    36% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
  • Velegnet til brug i og uden for vandbadet for at opfylde kravene til daglig laboratoriebrug
  • Tyngre end vand, så stativet forbliver stabilt, når det er nedsænket, selv når det rystes
  • Opbevares fladt for at spare plads, men samles hurtigt og nemt
  • Har gitter med nummererede rækker og bogstaver til identifikation af rør
  • Sammenlåsende fødder gør det nemt at stable
  • Robust polypropylen kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Runde stativer passer ind i 1000 ml bægerglas og inkluderer aftageligt, snap-on håndtag for nem genfinding
  • De rektangulære stativer måler 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tommer) og har endeplader til mærkning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (25 til 30 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 21
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 tommer (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Længde (metrisk) 24.59 cm
Længde (engelsk) 9,68 tommer.
Bredde (engelsk) 4,09 tommer.
Højde (engelsk) 2,51 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Rørstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 6.4 cm
Array 3 x 7
Bredde (metrisk) 10.4 cm