Få mere at vide
Bel Art™ No-Wire™ Autoklaverbare reagensglasstativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Stillinger:
21
24
40
60
90
Beskrivelse
Nedsænkelige reagensglasstativer af polypropylen synker i vandbade og bevarer stabiliteten selv i oprørt vand. Et godt alternativ til trådstativer, med pris- og pladsbesparende fordele i forhold til andre plastreoler.
- Velegnet til brug i og uden for vandbadet for at opfylde kravene til daglig laboratoriebrug
- Tyngre end vand, så stativet forbliver stabilt, når det er nedsænket, selv når det rystes
- Opbevares fladt for at spare plads, men samles hurtigt og nemt
- Har gitter med nummererede rækker og bogstaver til identifikation af rør
- Sammenlåsende fødder gør det nemt at stable
- Robust polypropylen kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
- Runde stativer passer ind i 1000 ml bægerglas og inkluderer aftageligt, snap-on håndtag for nem genfinding
- De rektangulære stativer måler 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 tommer) og har endeplader til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 5 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (13 til 16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 60 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |