Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bænk liners
Artikelnummer. 11367234
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 20 tommer. (610 x 508 mm)
50 fod x 20 tommer
Farve:
Hvid
Orange
Oversigt:
En enkelt rulle, 50 fod.
Pakke med 100 ark
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Oversigt
11367234 50 fod x 20 tommer Hvid En enkelt rulle, 50 fod.
11342194 50 fod x 20 tommer Orange En enkelt rulle, 50 fod.
12918837 24 x 20 tommer. (610 x 508 mm) Hvid Pakke med 100 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367234 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F246750000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.55 DKK
    553.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.70 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forenkle rengøring og beskyt arbejdsflader mod pletter, spild og slid. Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Bench Liners kan rulles sammen og kasseres efter kontaminering.
  • Meget absorberende overside fanger op til 420mL/m 2 vand, farvestoffer, ætsende kemikalier og radioaktive opløsninger
  • Fleksibel polyethylenfilmbagside er skridsikker og forhindrer gennemvædning af de fleste løsninger
  • Klip let til med en saks eller Scienceware™ Sikkerhedsskærer (fabrikant nr. 21012-0000)
  • Rul op og smid i en passende affaldsbeholder efter kontaminering
  • Vælg orange for at identificere brug med biologisk farlige materialer
Tekniske data
Produkttype Bænkbeskytter
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 400 ml/m 2
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.2 m
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 508 mm
Dimensioner (L x B) 50 fod x 20 tommer
Farve Hvid
Oversigt En enkelt rulle, 50 fod.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Forenkle rengøring og beskyt arbejdsflader mod pletter, spild og slid