Få mere at vide
Bel Art™ Heavy-Duty reagensrørstativer
Artikelnummer. 10728151 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
15
18
50
72
Holder:
10 til 13 mm rør
Rør (13 til 16 mm)
Rør (20 til 25 mm)
Rør (25 til 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10728151
Brand: Bel Art™ F188560000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftige 3-lags reagensglasstativer har håndtag i endepladerne for nem transport.
  • Stabelbar, kompakt og dampautoklaverbar ved 121 °C (°250 F) for holdbarhed i laboratoriet
  • Endeplader har håndtag for nem transport
  • Basislaget har afrundede brønde med drænhuller, og det øverste lag har bogstaver og nummererede rækker
  • Fås i forskellige størrelser
  • 8,3 x 4,3 tommer. (21,3 x 11 cm)
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 5 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Holder Rør (13 til 16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kraftig reagensglas
Dimensioner (L x B x H) 8,37 x 4,31 x 4,37 tommer. (21,3 x 11 x 11,1 cm)
Længde (metrisk) 21.3 cm
Længde (engelsk) 8,37 tommer.
Bredde (metrisk) 11 cm
Bredde (engelsk) 4,31 tommer.
Højde (metrisk) 11.1 cm
Højde (engelsk) 4,37 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 16 mm