Få mere at vide
Bel Art™ Heavy-Duty reagensrørstativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
15
18
50
72
Holder:
10 til 13 mm rør
Rør (13 til 16 mm)
Rør (20 til 25 mm)
Rør (25 til 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stabelbar, kompakt og dampautoklaverbar ved 121 °C (°250 F) for holdbarhed i laboratoriet
- Endeplader har håndtag for nem transport
- Basislaget har afrundede brønde med drænhuller, og det øverste lag har bogstaver og nummererede rækker
- Fås i forskellige størrelser
- 8,3 x 4,3 tommer. (21,3 x 11 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 3 x 5 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Holder | Rør (25 til 30 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 15 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |