Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ Gastæt gummi Septa NMR rørhætte
Artikelnummer. 15358658
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
15358658 Hvid
1 options
Artikelnummer. 15358658 Leverandør Wilmad-LabGlass™ Leverandørnr. 660000080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    806.77 DKK / Pakke med 100
    Spare 33.23 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Designet til at opretholde fremragende kontakt mellem glas og gummi Wilmad-LabGlass Gastæt gummi Septa NMR-rørhætte bevarer en gastæt forsegling, mens det tillader injektion af prøver eller reaktanter.
  • Gas-Tight Rubber NMR Tube Septa er velegnet til luftfølsomme prøver, katalytiske studier og titreringseksperimenter
  • Injicere nemt prøver eller reaktanter i NMR-rør
  • Til brug med 5mm OD tyndvæggede Precision NMR-rør
  • Fremstillet i et kontrolleret miljø med certificerede råmaterialer for konsistens
Tekniske data
Lukkestørrelse 5.0 mm
Forsteriliseret Nej
Produkttype NMR rørhætte
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Gummi
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Luftfølsomme prøver, katalytiske undersøgelser, titreringsforsøg
Mængde 100
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 mm OD tyndvæggede præcisions-NMR-rør
Engangs Begrænset brug