Få mere at vide
Bel Art™ Frigimat™ Junior tørismaskine
Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Junior tørismaskine
Udskiftningstaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Indeholder
Messingmundstykke med polypropylenkegle, klemme, kraftig stofpose
- Skru dysen direkte på cylinderen af komprimeret LCO 2 ; cylinder skal have et dykrør
- Når cylinderventilen åbnes ca. 0,75 omdrejninger, udvider LCO 2 sig ind i posen for at skabe tøris sne; Ventilen lukkes derefter, og posen er klar til at blive fjernet og tømt
- Fastgør posen til keglen på dysen med klemmen
- Efter tømning kan posen straks sættes på igen til næste fyldning
- Giver 0,77 kg (1,7 lb) flager pr. pose
Ordreinfo
Kegle, 5L x 2.312 in. dia. (127 x 59 mm) i den bredeste ende. Taske, 6 dia. x 12 tommer. L (15 x 31 cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.77kg |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af tøris |
| Til brug med (udstyr) | Standard CO2 cylinder |
| Inkluderer | Messingmundstykke med polypropylenkegle, klemme, kraftig stofpose |
| Materiale | Messing, polypropylen |
| Produkttype | Junior tørismaskine |
| Type | Tørismaskine |