Få mere at vide
Bel Art™ Frigimat™ Junior tørismaskine
Artikelnummer. 11725748 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Produkttype:
Junior tørismaskine
Udskiftningstaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11725748 Udskiftningstaske Pakke med 3
12952580 Junior tørismaskine -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11725748 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. 0371690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Indeholder
Messingmundstykke med polypropylenkegle, klemme, kraftig stofpose
Producerer tøris i flage- eller sneform
  • Skru dysen direkte på cylinderen af komprimeret LCO 2 ; cylinder skal have et dykrør
  • Når cylinderventilen åbnes ca. 0,75 omdrejninger, udvider LCO 2 sig ind i posen for at skabe tøris sne; Ventilen lukkes derefter, og posen er klar til at blive fjernet og tømt
  • Fastgør posen til keglen på dysen med klemmen
  • Efter tømning kan posen straks sættes på igen til næste fyldning
  • Giver 0,77 kg (1,7 lb) flager pr. pose
Ordreinfo
Kegle, 5L x 2.312 in. dia. (127 x 59 mm) i den bredeste ende. Taske, 6 dia. x 12 tommer. L (15 x 31 cm).
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 11,81 x 5,9 tommer. (30 x 15 cm)
Til brug med (applikation) Fremstilling af tøris
Til brug med (udstyr) Bel-Art Scienceware™ Frigimat™ junior tørismaskine
Inkluderer Udskiftningsposer til tørismaskine
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30cm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 15cm
Materiale Kraftig klud
Produkttype Udskiftningstaske
Type Ismaskinepose