Få mere at vide
Bel Art™ Flydende centrifugerørstativer
Artikelnummer. 15520082
Skift visning
Stillinger:
24
60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
15520082 60
15510082 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15520082 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F188450080
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åbent flydende stativ giver rør med maksimal kontakt med vandet og bedre cirkulation af vandbadet rundt om rørene, hvilket tillader overlegen temperaturkontrol af prøverne.
  • Rørene holdes stramt i stativet for at sikre, at ingen rør flyder, mens et tryk på stativets ben på bænken vil hæve rørene og gøre det nemt at fjerne
  • Fremstillet af holdbart, korrosionsbestandigt hvidt polypropylenplast
  • Endehåndtag tillader nem transport og stabling
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Oversigt Flydende centrifugerørstativer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 60
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,5 til 2 ml MCT-rør (10-12 mm diameter)
Dimensioner (L x B x H) 26,9 x 7,7 x 4,3 cm (10,6 x 3,1 x 1,7 tommer)
Længde (metrisk) 26.9 cm
Længde (engelsk) 10,6 tommer
Bredde (engelsk) 3 tommer
Højde (engelsk) 1,7''
Produkttype Flydende centrifugerørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 4.3 cm
Array 15 x 4
Bredde (metrisk) 7.7 cm