Få mere at vide
Bel Art™ Flydende centrifugerørstativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
24
60
Beskrivelse
- Rørene holdes stramt i stativet for at sikre, at ingen rør flyder, mens et tryk på stativets ben på bænken vil hæve rørene og gøre det nemt at fjerne
- Fremstillet af holdbart, korrosionsbestandigt hvidt polypropylenplast
- Endehåndtag tillader nem transport og stabling
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flydende centrifugerørstativ |
| Oversigt | Flydende centrifugerørstativer |
| Array | 8 x 3 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Mikrorør (13 mm), Mikrorør (5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Vis mere |