Få mere at vide
Bel-Art™ Hurtigfrigivelsespipette Pump™ III Pipettere
Artikelnummer. 10292974
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Til brug med (udstyr):
2mL
10mL
25mL
Materiale:
Nylon, PVC
Plast
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) Materiale
10292974 Blå 2mL Plast
11717774 Grøn 10mL Nylon, PVC
11727774 Rød 25mL Plast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10292974 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F379040002
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig, præcis énhåndsbetjening
  • Optimalt placeret tommelfingerhjul roterer let for præcis opsugning eller dispensering, ned til en volumen på én dråbe ad gangen, mens —du bruger et afslappet greb
  • Let
  • Hurtig frigivelsesudløser dispenserer hele pipetteindholdet
  • Tommelfingerhjul kan også bruges til at blæse pipette ud
  • Selvstabiliserende krave inde i silikonepatron holder glas- eller plastpipetter
  • Modstandsdygtig over for syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
  • Nemt adskilles for rengøring
Order Info
Fås i tre bind, hver farvekodet for nem identifikation. Samlet længde, 171 mm (6,75 in.).
Specifications
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologisk pipette
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Model- Pipettepumpe III
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Hurtigudløsende pipettefylder
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Pipetter op til 2 ml
Til brug med (udstyr) 2mL
Modstand Syrer, alkalier og opløsningsmidler
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Længde (metrisk) 171 mm