Få mere at vide
Bel Art™ Kontakt tallerken, Petriskålsstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
10,47 x 6,49 x 7 tommer. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
13 x 8,25 x 7 tommer
Til brug med (udstyr):
Kontaktplader med låg (72 mm diameter)
Petriskåle og låg (100 mm i diameter)
Beskrivelse
Transporterer, inkuberer og opbevarer sikkert op til 60 kontaktplader med låg (op til 72 mm diameter) eller 42 petriskåle med låg (op til 100 mm diameter) for at strømline prøvebehandlingen på bænken.
- Kompatibel med RODAC™ og BD™ kontaktplader eller 100 mm petriskåle og låg
- Rack er konfigureret i 6 søjler med bundadgang til nem og sikker fjernelse af genstande
- Midterdeler har indbygget håndtag med god plads til mærkning
- Op til fire stativer kan stables sammen og låses sammen for at forhindre utilsigtet væltning
- En lille, stabil base bevarer plads på bænken
- Fremstillet af hvid polypropylen, der kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
- Reoler sendes fladt og er let at samle
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Midterskiller med håndtag |
| Produkttype | Stativ til petriskål |
| Array | 2 x 3 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Petriskåle |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 60 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |