Få mere at vide
Bel Art™ Kontakt tallerken, Petriskålsstativ
Artikelnummer. 10566384
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
10,47 x 6,49 x 7 tommer
13 x 8,25 x 7 tommer
Til brug med (udstyr):
Kontaktplader med låg (72 mm diameter).
Petriskåle og låg (100 mm diameter)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Til brug med (udstyr)
10566384 10,47 x 6,49 x 7 tommer Kontaktplader med låg (72 mm diameter).
13383599 13 x 8,25 x 7 tommer Petriskåle og låg (100 mm diameter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566384 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 DKK
    680.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.87 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Transporterer, inkuberer og opbevarer sikkert op til 60 kontaktplader med låg (op til 72 mm diameter) eller 42 petriskåle med låg (op til 100 mm diameter) for at strømline prøvebehandlingen på bænken.
  • Kompatibel med RODAC™ og BD™ kontaktplader eller 100 mm petriskåle og låg
  • Rack er konfigureret i 6 søjler med bundadgang til nem og sikker fjernelse af genstande
  • Midterdeler har indbygget håndtag med god plads til mærkning
  • Op til fire stativer kan stables sammen og låses sammen for at forhindre utilsigtet væltning
  • En lille, stabil base bevarer plads på bænken
  • Fremstillet af hvid polypropylen, der kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
  • Reoler sendes fladt og er let at samle
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Petriskåle
Materiale Polypropylen
Stillinger 60
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kontaktplader med låg (72 mm diameter).
Dimensioner (L x B x H) 10,47 x 6,49 x 7 tommer
Længde (metrisk) 26.6 cm
Længde (engelsk) 10,47 tommer.
Bredde (engelsk) 6,49 tommer
Højde (engelsk) 7 tommer
Inkluderer Midterskiller med håndtag
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 72 mm
Højde (metrisk) 17.8 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 16.5 cm