Få mere at vide
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske verifikationstermometre, kalibreret til inkubatorer
Artikelnummer. 17550656 Shop alle SP Scienceware produkter
Flaske størrelse:
30 mL
Flaske Fyld:
Plastflaske (2)/glasperler
Plastic Bottle/Glass Beads
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne.
Artikelnummer. 17550656
Brand: H-B Frio-Temp B602100400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne.
Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Kræver
AAA(2) batterier
Digitale termometre verificerer prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne. Fås kalibreret til specifikke applikationer og udstyr.
  • Nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination opnås ved at bruge den fyldte flaske (medfølger), som efterligner prøven
  • Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No. 2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret.
Tekniske data
Flaske Fyld Plastflaske (2)/glasperler
Flaske størrelse 30 mL
Kalibreringspunkter 37 °C Inkubator
Certificeringer/compliance Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret, CE-mærket.
Til brug med (applikation) Temperaturkalibrering og verifikation
Højde (engelsk) 0,7 tommer
Højde (metrisk) 19 mm
Inkluderer Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Længde (engelsk) Kabel 3.3 ft.
Længde (engelsk) sonde 1,2 tommer
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 30 mm
Sondetype Vandtæt
Opløsning 0,1 °C/° F
Bredde (engelsk) 1,6 tommer.
Produkttype Dobbelt display, alarm med varighedstæller; 30 mm WP-sonde (2) /1m kabel (2); AAA(2) batterier påkrævet
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C Ekstern
Kalibreret Inkubator
Til brug med (udstyr) Frysere, Køleskabe, Inkubatorer
Nøjagtighed ±1°C
Vise Dobbelt
Bredde (metrisk) 40 mm