Få mere at vide
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske verifikationstermometre, kalibreret til generelle applikationer
Digitale termometre verificerer prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne. Fås kalibreret til specifikke applikationer og udstyr.
Brand: H-B Frio-Temp B60730-0000
814.88 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Advarsel:
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne.
Indeholder: Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Kræver : AAA batteri
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
- Nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination opnås ved at bruge den fyldte flaske (medfølger), som efterligner prøven
- Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
- Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No. 2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
- Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret.
Tekniske data
Glasflaske/Glasperler | |
0° 100 °C | |
Temperaturkalibrering og verifikation | |
110 mm | |
9.8 ft. | |
3 m | |
Vinklet rustfrit stål | |
2,6 tommer | |
392 °F | |
-58 °F | |
-58 °F til +392 °F | |
Generel | |
±0.5°C from −20° to 100°C Otherwise ±1.5°C |
|
Elektronisk |
30 mL | |
Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret, CE-mærket. | |
4,3 tommer | |
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) | |
3.1 in. | |
79 mm | |
0,1 °C/° F | |
Max/Min, High/Low Alarm, 10-Event Recording with Date/Time Stamp; 79mm (3.1 in.) Angled Stainless Steel / 3m (9.8 ft.) Coated; AAA battery required | |
200 °C | |
-50 °C | |
-50 °C til +200 °C | |
Frysere, køleskabe, inkubatorer, ovne | |
0,1° | |
65 mm |