Få mere at vide
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske verifikationstermometre, kalibreret til generelle applikationer
Digitale termometre verificerer prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne. Fås kalibreret til specifikke applikationer og udstyr.
Brand:  H-B Frio-Temp B61000-0600
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17550676
Advarsel:
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne.
Indeholder: Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Kræver : AAA(2) batterier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination opnås ved at bruge den fyldte flaske (medfølger), som efterligner prøven
  • Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No. 2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret.
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske verifikationstermometre, kalibreret til generelle applikationer > Calibration: 0, 50 deg C, Range: -40 to 70 deg C External, Plastic bottle/Organic liquid, Waterproof probe, 135 x 43mm