Få mere at vide
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske verifikationstermometre, kalibreret til generelle applikationer
Artikelnummer. 15371285
Skift visning
Flaske størrelse:
10 ml
30 ml
Flaske Fyld:
Glasflaske/Glasperler
Plastflaske (2)/glasperler
Plastflaske/glasperler
Plastikflaske (2)/Organisk væske
Længde (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flaske størrelse Flaske Fyld Længde (metrisk) kabel
15371285 30 ml Glasflaske/Glasperler 1,5 m
17550676 10 ml Plastikflaske (2)/Organisk væske 1 m
17540676 30 ml Plastflaske (2)/glasperler 1 m
17511575 30 ml Plastflaske/glasperler 1 m
30193454 30 ml Glasflaske/Glasperler 3 m
30193457 30 ml Glasflaske/Glasperler 3 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne.
Artikelnummer. 15371285 Leverandør H-B Frio-Temp Leverandørnr. B610000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    566.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 273.36 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne.
Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Kræver
AAA batteri
Digitale termometre verificerer prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne. Fås kalibreret til specifikke applikationer og udstyr.
  • Nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination opnås ved at bruge den fyldte flaske (medfølger), som efterligner prøven
  • Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No. 2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret.
Tekniske data
Flaske Fyld Glasflaske/Glasperler
Flaske størrelse 30 ml
Kalibreringspunkter 0° 100 °C
Certificeringer/compliance Testet og kalibreret i H-B's eksklusive tredobbelt akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA-akkrediterede laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr hvis kalibrering kan spores til NIST. Individuelt serienummereret, CE-mærket.
Til brug med (applikation) Temperaturkalibrering og verifikation
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Højde (metrisk) 97 mm
Inkluderer Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Længde (engelsk) Kabel 4.9 ft.
Længde (engelsk) sonde 3,2 tommer.
Længde (metrisk) 80 mm
Længde (metrisk) kabel 1,5 m
Længde (metrisk) sonde 80 mm
Materiale Sonde i rustfrit stål
Sondetype Vinklet rustfrit stål
Opløsning 0,1 °C/° F
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Produkttype Max/Min, Temperatur Hold; 80 mm (3,2 tommer) Vinklet rustfrit stål/1,5 m (4,9 fod); AAA batteri påkrævet
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +392 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +200 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Frysere, køleskabe, inkubatorer, ovne
Nøjagtighed ±0,5 °C fra− 20° til 70 °C
±1 °C fra 70° til 120 °C
Ellers± 2 °C
Vise Elektronisk
Bredde (metrisk) 63 mm