Få mere at vide
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrerede elektroniske termometre med sonde i rustfrit stål: -50° /+°200 C (-58° /+392 °F)
Artikelnummer. 17570926 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) sonde:
125 mm
Længde (metrisk) kabel:
1,5 m
Artikelnummer. 17570926
Brand: H-B Instrument™ B609000400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) leveres.
Kræver
AAA batteri
Overvåg temperaturen på lægemidler, vacciner, kemikalier, blod og blodprodukter, fødevarer og mere med disse højpræcisions digitale termometre med kemisk resistente prober
  • Sonderlængde på 4,9 tommer med coated finish
  • Tilgængelige funktioner inkluderer optagelse af 10 hændelser, minimum/maksimum temperaturaflæsninger og alarmer
  • Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • Individuelt serialiseret, CE-mærket
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
Testet og kalibreret i HB's eksklusive triple akkrediterede/registrerede ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST; individuelt serialiseret
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0° 100 °C
Certificeringer/compliance Testet og kalibreret i HB' s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert No.2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST . Individuelt serialiseret, CE-mærket.
Til brug med (applikation) Temperaturkalibrering og -verifikation; Anvendes hvor der er behov for kemikalieresistente prober
Højde (metrisk) 97 mm
Inkluderer Instruktioner på flere sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
Længde (metrisk) kabel 1,5 m
Længde (metrisk) sonde 125 mm
Sondetype Rustfrit stål
Opløsning 0,1 °C/° F
Bredde (engelsk) 2.5 in.
Produkttype Max/Min, Temperatur Hold; 125 mm (4,9 tommer) Rustfrit stål/1,5 m (4,9 fod) belagt; AAA batteri påkrævet
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +200 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,5 °C fra –20° /+ 70°°C; ±1 °C fra 70° /120°°C; ellers± 2 °C
Bredde (metrisk) 65 mm