Få mere at vide
Bel-Art™ 96 Dybbrønds plader
Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Deepwell Plade
Steril; 96 Dybbrønds plader
Beskrivelse
- Tilbyd arbejdsvolumen af dyrkningsrør og bekvemmeligheden ved et 96-brønds pladeformat.
- Kan bruges til forskellige processer og operationer såsom sekventering, udfældninger og fortynding.
- Kompatibel med dybfrysningsarbejde eller prøveopbevaring.
- Ideel til manuelle 8 og 12 flerkanalspipetteringsprocedurer.
- Kompatibel med robotprøvetagningsprocessorer og automatiserede væskehåndteringssystemer.
- Inkluderer Zymark™ , Tecan™ , Hamilton Scientific™ , Rasys™ og Beckman™ .
- Sidelastkraver kræves til sidebelastning Beckman Biomek Systemer.
- Pladerne er støbt af autoklaverbar polypropylen.
- Hver 2 mL brønd har rund bund for nem prøveudtagning, alfanumerisk identificeret.
- Damp autoklaverbar ved 121 °C (250 °F).
- Dimensioner: 5 x 3,37 x 1,62 in. H
- Et valgfrit, specialdesignet polypropylen (PP), dæksel med nøglepasning adskiller hver brønd med en tætningsring for at reducere fordampning og tillader sikker og stabil stabling af plader.
- Covers er nøglen til kun at passe på én måde.
Ordreinfo
Individuelt pakket og tilgængelig sterilt eller ikke-sterilt
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Deepwell Plade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |