Få mere at vide
Bel-Art™ 96 Dybbrønds plader
Artikelnummer. 10218900 Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Deepwell Plade
Steril; 96 Dybbrønds plader
Artikelnummer. 10218900
Brand: Bel-Art™ F378600001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvidet kapacitet til multi-kanal pipettering
  • Tilbyd arbejdsvolumen af dyrkningsrør og bekvemmeligheden ved et 96-brønds pladeformat.
  • Kan bruges til forskellige processer og operationer såsom sekventering, udfældninger og fortynding.
  • Kompatibel med dybfrysningsarbejde eller prøveopbevaring.
  • Ideel til manuelle 8 og 12 flerkanalspipetteringsprocedurer.
  • Kompatibel med robotprøvetagningsprocessorer og automatiserede væskehåndteringssystemer.
  • Inkluderer Zymark™ , Tecan™ , Hamilton Scientific™ , Rasys™ og Beckman™ .
  • Sidelastkraver kræves til sidebelastning Beckman Biomek Systemer.
  • Pladerne er støbt af autoklaverbar polypropylen.
  • Hver 2 mL brønd har rund bund for nem prøveudtagning, alfanumerisk identificeret.
  • Damp autoklaverbar ved 121 °C (250 °F).
  • Dimensioner: 5 x 3,37 x 1,62 in. H
  • Et valgfrit, specialdesignet polypropylen (PP), dæksel med nøglepasning adskiller hver brønd med en tætningsring for at reducere fordampning og tillader sikker og stabil stabling af plader.
  • Covers er nøglen til kun at passe på én måde.
Ordreinfo
Individuelt pakket og tilgængelig sterilt eller ikke-sterilt
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Produkttype Steril; 96 Dybbrønds plader
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Anvendes til forskellige processer og operationer såsom sekventering, udfældninger og fortynding