Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede økonomi NMR-rør
Beskrivelse
Fremstillet i en ISO 9001:2008-facilitet USA
- Bedste overdosistolerance i branchen og en 30% tykkere væg end konkurrenternes produkter
- Camber- og koncentriskhedsværdier, der er angivet, er Total Indicator Reading (TIR)
- 100% visuel og fysisk inspektion sikrer kvalitet, herunder fysiske dimensioner og overfladefejl
- Fremstillet af borosilikatglas; ASTM opfylder E438 Type 1 Klasse B-standarden, anerkendt som N51A
- Køling/opvarmning af disse rør kan føre til brud; for NMR-eksperimenter, der involverer køling, opvarmning, biologisk prøve, multi-dimensionelle, multi-kerner eller DNP-teknikker, henvises til Wilmad Precision NMR Tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 51μ m |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.±947 0.019 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.1 mm |
| Feltstyrke | 300 MHz |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.43 mm |
| Model- | WG-1226-7-5 |