Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede økonomi NMR-rør
Artikelnummer. 15378778 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
Model-:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Feltstyrke:
100MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15378778
Brand: Wilmad-LabGlass™ 661009585
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Designet til rutinemæssig brug i alle NMR-spektrometre, Wilmad Økonomi NMR rør er garanteret at passe tæt i enhver spinner turbine og har nul NMR baggrund
Manufactured in an ISO 9001:2008 USA facility
  • Best O.D. tolerance in the industry and a 30% thicker wall than any competitors' product
  • Camber and concentricity values listed are the Total Indicator Reading (TIR)
  • 100% visual and physical inspection ensures quality, including physical dimensions and surface defects
  • Made from borosilicate glass; meets ASTM E438 Type 1 Class B standard, recognized as N51A
  • Cooling/heating of these tubes may lead to breakage; for NMR experiments that involve cooling, heating, biological sample, multi-dimension, multi-nuclei or DNP techniques, refer to Wilmad Precision NMR Tubes
Tekniske data
Camber (metrisk) 50 μm
Koncentricitet (metrisk) 51 μm
Længde (metrisk) 203,2 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diameter (metrisk) Udvendig 4.947±0.019 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Feltstyrke 100MHz
Længde (engelsk) 8 in.
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Model- WG-1206-8-5