Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede økonomi NMR-rør
Artikelnummer. 15318948 Shop alle SP Scienceware produkter
Click to view available options
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
Model-:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Feltstyrke:
100MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Product Code. 15318948
missing translation for 'mfr': Wilmad-LabGlass™ 664009585
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Designet til rutinemæssig brug i alle NMR-spektrometre, Wilmad Økonomi NMR rør er garanteret at passe tæt i enhver spinner turbine og har nul NMR baggrund
Fremstillet i en ISO 9001:2008 USA anlæg
  • Bedste OD-tolerance i branchen og en 30% tykkere væg end nogen konkurrenters produkt
  • De anførte kamber- og koncentricitetsværdier er den samlede indikatoraflæsning (TIR)
  • 100 % visuel og fysisk inspektion sikrer kvalitet, herunder fysiske dimensioner og overfladefejl
  • Fremstillet af borosilikatglas; møder ASTM E438 Type 1 Klasse B standard, anerkendt som N51A
  • Afkøling/opvarmning af disse rør kan føre til brud; for NMR-eksperimenter, der involverer køling, opvarmning, biologisk prøve, multi-dimension, multi-nuclei eller DNP-teknikker, henvises til Wilmad Præcisions NMR rør
Specifications
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Længde (metrisk) 203,2 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diameter (metrisk) Udvendig 4.±947 0.019 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Feltstyrke 400 MHz
Længde (engelsk) 8 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Model- WG-1228-8-5