Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tyndvæggede økonomi NMR-rør
Artikelnummer. 15308948
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
203,2 mm
Model-:
WG-1208-7-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
Feltstyrke:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Model- Feltstyrke Pakningsstørrelse
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz -
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz -
15398838 203,2 mm WG-1226-8-5 300 MHz Pakke med 5
15318948 203,2 mm WG-1228-8-5 400 MHz -
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz -
15398978 203,2 mm WG-1235-8-5 500 MHz -
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz -
15379008 203,2 mm WG-1241-8-5 600 MHz Pakke med 5
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15308948 Leverandør Wilmad-LabGlass™ Leverandørnr. 664009575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 DKK
    205.70 DKK / Pakke med 5
    Spare 9.30 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Designet til rutinemæssig brug i alle NMR-spektrometre, Wilmad Økonomi NMR rør er garanteret at passe tæt i enhver spinner turbine og har nul NMR baggrund
Fremstillet i en ISO 9001:2008-facilitet USA
  • Bedste overdosistolerance i branchen og en 30% tykkere væg end konkurrenternes produkter
  • Camber- og koncentriskhedsværdier, der er angivet, er Total Indicator Reading (TIR)
  • 100% visuel og fysisk inspektion sikrer kvalitet, herunder fysiske dimensioner og overfladefejl
  • Fremstillet af borosilikatglas; ASTM opfylder E438 Type 1 Klasse B-standarden, anerkendt som N51A
  • Køling/opvarmning af disse rør kan føre til brud; for NMR-eksperimenter, der involverer køling, opvarmning, biologisk prøve, multi-dimensionelle, multi-kerner eller DNP-teknikker, henvises til Wilmad Precision NMR Tubes
Tekniske data
Camber (metrisk) 13μ m
Koncentricitet (metrisk) 13μ m
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 4.±947 0.019 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.1 mm
Feltstyrke 400 MHz
Længde (engelsk) 7 tommer
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Model- WG-1228-7-5