Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm OD Medium Walled Precision NMR Tube
Beskrivelse
Includes
Rør og engangshætte
Fremstillet i et topmoderne ISO anlæg 9001:2008 USA ved hjælp af en unik præcisionskrympning og slibningsproces til at forme den indvendige overflade med maksimal fyldningsfaktor.
- Den indvendige overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravene til Type 1 klasse A-glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og optiske overfladefejlkontroller
Specifica
Specifica
| Camber (metrisk) | 51μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 76μ m |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,±9635 0,0071 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,±43 0,19 mm |
| Feltstyrke | 400 MHz |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.77 mm |
| Model- | 524-PP-7-5 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?